N-Fluorobenzenesulphonimide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3487-25G PC3487-100G PC3487-500G PC3487-1KG
APOSPC3487-25GEA 20.5 EUR
APOSPC3487-25G APOSPC3487-100G APOSPC3487-500G APOSPC3487-1KG
N-Fluorobenzenesulphonimide 98%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Electrophilic fluorinating agent. Ask for tech. literature .60.2mg/g active fluorine. Solubility: THF 0.24g/ml; CH2Cl2 0.4g/ml; CH3CN 0.25g/ml; Toluene 0.09g/ml.
Formula: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
MW: 315,34 g/mol
Pto. de fusión: 110…118 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144885
Núm. CAS: 133745-75-2