Cloruro de 3-fluorobencenosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3489-100G PC3489-25G PC3489-5G
APOSPC3489-100GEA 109 EUR
APOSPC3489-100G APOSPC3489-25G APOSPC3489-5G
Cloruro de 3-fluorobencenosulfonilo 97%
Cloruro de 3-fluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClFO₂S
Pto. Ebullición: 231…232 °C
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042286
Núm. CAS: 701-27-9
UN: 3265
ADR: 8,II