Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3490-100G PC3490-500G PC3490-50G
APOSPC3490-100GEA 36.4 EUR
APOSPC3490-100G APOSPC3490-500G APOSPC3490-50G
Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo 95%
Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClFO₂S
Pto. Ebullición: 95…96 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 29…31 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007438
Núm. CAS: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8,II