2-Fluorobenzohidrazida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluorobenzohydrazide, 2-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 2-Fluorobenzoic hydrazide, 2-Fluorobenzoic acid hydrazide
PC3495E-10G PC3495E-50G PC3495E-1G
APOSPC3495E-10GEA 72.7 EUR
APOSPC3495E-10G APOSPC3495E-50G APOSPC3495E-1G
2-Fluorobenzohidrazida 98%
2-Fluorobenzohidrazida
Formula: C₇H₇FN₂O
MW: 154.14 g/mol
Pto. de fusión: 70…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025112
Núm. CAS: 446-24-2