3-Fluorobenzohidrazida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 3-Fluorobenzoic acid hydrazide, 3-Fluorobenzoic hydrazide, 3-Fluorobenzohydrazide
PC3495F-5G PC3495F-25G
APOSPC3495F-5GEA 58 EUR
APOSPC3495F-5G APOSPC3495F-25G
3-Fluorobenzohidrazida 98%
3-Fluorobenzohidrazida
Formula: C₇H₇FN₂O
MW: 154,14 g/mol
Pto. de fusión: 138…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060561
Núm. CAS: 499-55-8
EINECS: 610-486-1