4-Fluorobenzohidrazida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluorobenzoic hydrazide, 4-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 4-Fluorobenzoic acid hydrazide, 4-Fluorobenzohydrazide
PC3495G-100G PC3495G-25G PC3495G-5G
APOSPC3495G-100GEA 430 EUR
APOSPC3495G-100G APOSPC3495G-25G APOSPC3495G-5G
4-Fluorobenzohidrazida 98%
4-Fluorobenzohidrazida
Formula: C₇H₇FN₂O
MW: 154,14 g/mol
Pto. de fusión: 160…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060562
Núm. CAS: 456-06-4