Ácido 2,4,5-trifluoro-4-hidroxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3496-25G PC3496-100G
APOSPC3496-25GEA 97.3 EUR
APOSPC3496-25G APOSPC3496-100G
Ácido 2,4,5-trifluoro-4-hidroxibenzoico 98%
Ácido 2,4,5-trifluoro-4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₃F₃O₃
Pto. de fusión: 143…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800378
Núm. CAS: 116751-24-7