Ácido 4-metoxi-2-(trifluorometil)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methoxy-2-trifluormethylbenzoic acid
PC3498-1G PC3498-5G PC3498-25G
APOSPC3498-1GEA 33.5 EUR
APOSPC3498-1G APOSPC3498-5G APOSPC3498-25G
Ácido 4-metoxi-2-(trifluorometil)benzoico 98%
Ácido 4-metoxi-2-(trifluorometil)benzoico
Formula: C₉H₇F₃O₃
Pto. de fusión: 147…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01091013
Núm. CAS: 127817-85-0