Ácido 2-fluorobenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC3500-1KG
PC3500-100G
PC3500-500G
APOSPC3500-1KGEA
55.1
EUR
APOSPC3500-1KG
APOSPC3500-100G
APOSPC3500-500G
Ácido 2-fluorobenzoico 99%
Ácido 2-fluorobenzoico
Formula:
C₇H₅FO₂ Pto. de fusión: 122…125 °C Densidad: 1,46 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002405 Núm. CAS: 445-29-4 EINECS: 207-158-1 |