1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3505-1G PC3505-5G
APOSPC3505-1GEA 592 EUR
APOSPC3505-1G APOSPC3505-5G
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formula: C₇H₉FN₂O₂S
MW: 204.22 g/mol
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08692478
Núm. CAS: 914637-59-5