2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile
PC3506-1G PC3506-5G
APOSPC3506-1GEA 109 EUR
APOSPC3506-1G APOSPC3506-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂O
MW: 202,14 g/mol
Pto. de fusión: 44…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00275529
Núm. CAS: 175277-89-1