Ácido 3-fluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3510-100G PC3510-1KG PC3510-500G
APOSPC3510-100GEA 21.9 EUR
APOSPC3510-100G APOSPC3510-1KG APOSPC3510-500G
Ácido 3-fluorobenzoico 98%
Ácido 3-fluorobenzoico
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Pto. Ebullición: 251
Pto. de fusión: 121…125 °C
Densidad: 1.474 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002489
Núm. CAS: 455-38-9
EINECS: 207-248-0