Ácido 4-fluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3520-100G PC3520-1KG PC3520-500G
APOSPC3520-100GEA 21.9 EUR
APOSPC3520-100G APOSPC3520-1KG APOSPC3520-500G
Ácido 4-fluorobenzoico 98%
Ácido 4-fluorobenzoico
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Pto. de fusión: 182…187 °C
Densidad: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002530
Núm. CAS: 456-22-4
EINECS: 207-259-0