2'-Cloro-5'-fluoroacetofenona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3531-25G PC3531-5G PC3531-100G
APOSPC3531-25GEA 157 EUR
APOSPC3531-25G APOSPC3531-5G APOSPC3531-100G
2'-Cloro-5'-fluoroacetofenona 99%
2'-Cloro-5'-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042574
Núm. CAS: 2965-16-4