3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC3533-1G PC3533-500MG PC3533-250MG
APOSPC3533-1GEA 60.9 EUR
APOSPC3533-1G APOSPC3533-500MG APOSPC3533-250MG
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BFNO₂
Pto. de fusión: 237…239 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788558
Núm. CAS: 458532-97-3