2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 2-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid
PC3537-1G PC3537-250MG PC3537-5G
APOSPC3537-1GEA 24.8 EUR
APOSPC3537-1G APOSPC3537-250MG APOSPC3537-5G
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Pto. de fusión: 173…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436034
Núm. CAS: 603122-84-5