3-Fluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3540-100G PC3540-500G
APOSPC3540-100GEA 52.2 EUR
APOSPC3540-100G APOSPC3540-500G
3-Fluorobenzonitrilo 98%
3-Fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₄FN
Pto. Ebullición: 182…183 °C
Pto. de fusión: 15…16 °C
Densidad: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001797
Núm. CAS: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III