2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3542-1G PC3542-25G PC3542-5G
APOSPC3542-1GEA 46.4 EUR
APOSPC3542-1G APOSPC3542-25G APOSPC3542-5G
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrClFO
Pto. de fusión: 35…37 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05154991
Núm. CAS: 63529-30-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III