2-Fluoro-5-nitroanilina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3549-5G PC3549-1G
APOSPC3549-5GEA 0 EUR
APOSPC3549-5G APOSPC3549-1G
2-Fluoro-5-nitroanilina 96%
2-Fluoro-5-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Pto. de fusión: 97…103 °C
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007652
Núm. CAS: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III