4-Fluorobenzonitrilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: p-Fluorobenzonitrile
PC3550-100G PC3550-500G
APOSPC3550-100GEA 24.8 EUR
APOSPC3550-100G APOSPC3550-500G
4-Fluorobenzonitrilo 99%
4-Fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₄FN
Pto. Ebullición: 188 °C/750mmHg
Pto. de fusión: 35…37 °C
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001812
Núm. CAS: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II