N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-L-phenylalanine
PC3551-25G PC3551-5G
APOSPC3551-25GEA 261 EUR
APOSPC3551-25G APOSPC3551-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,30 g/mol
Pto. de fusión: 83…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079672
Núm. CAS: 41153-30-4