Cloruro de 4-fluoro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC3552-25G PC3552-5G PC3552-100G
APOSPC3552-25GEA 55.1 EUR
APOSPC3552-25G APOSPC3552-5G APOSPC3552-100G
Cloruro de 4-fluoro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Cloruro de 4-fluoro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₃ClF₄O₂S
Pto. Ebullición: 92 °C/0,8mmHg
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01091001
Núm. CAS: 1682-10-6
UN: 3265
ADR: 8,III