Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC3553-1G PC3553-5G
APOSPC3553-1GEA 51 EUR
APOSPC3553-1G APOSPC3553-5G
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₁₁H₈F₆O₂
MW: 286,17 g/mol
Pto. Ebullición: 84 °C/10mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320684
Núm. CAS: 96617-71-9