4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-3-hydroxyphenylboronic acid, (4-Fluoro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
PC3555-1G PC3555-250MG PC3555-5G
APOSPC3555-1GEA 84.1 EUR
APOSPC3555-1G APOSPC3555-250MG APOSPC3555-5G
4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid
Formula: C₆H₆BFO₃
MW: 155,92 g/mol
Pto. de fusión: 264…266 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689483
Núm. CAS: 913835-74-2