3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Fluoro-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenylboronic acid, (3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3556-1G PC3556-5G
APOSPC3556-1GEA 316 EUR
APOSPC3556-1G APOSPC3556-5G
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,0000 g/mol
Pto. de fusión: 154…156 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08689477
Núm. CAS: 913835-59-3