1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl trichloromethyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
PC3557-5G PC3557-25G
APOSPC3557-5GEA 123 EUR
APOSPC3557-5G APOSPC3557-25G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl trichloromethyl ether
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl trichloromethyl ether
Formula: C₄HCl₃F₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094226
Núm. CAS: 56860-83-4