5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3563-1G PC3563-5G
APOSPC3563-1GEA 75.4 EUR
APOSPC3563-1G APOSPC3563-5G
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 96%
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₄
Pto. de fusión: 224…226 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436065
Núm. CAS: 874219-59-7