4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3564-1G PC3564-5G
APOSPC3564-1GEA 220 EUR
APOSPC3564-1G APOSPC3564-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BFNO₃
Pto. de fusión: 147…149 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436060
Núm. CAS: 874289-13-1