2-Cloro-4,6-difluoroanilina

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC3566-1G PC3566-5G
APOSPC3566-1GEA 0 EUR
APOSPC3566-1G APOSPC3566-5G
2-Cloro-4,6-difluoroanilina
2-Cloro-4,6-difluoroanilina
Formula: C₆H₄ClF₂N
Pto. de fusión: 28…32 °C
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00142892
Núm. CAS: 36556-56-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR