4-Fluorobenzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC3570-1KG
PC3570-250G
PC3570-50G
APOSPC3570-1KGEA
321
EUR
APOSPC3570-1KG
APOSPC3570-250G
APOSPC3570-50G
4-Fluorobenzofenona 98%
4-Fluorobenzofenona
Formula:
C₁₃H₉FO Pto. Ebullición: 130…132 °C/3mmHg Pto. de fusión: 45…49 °C Pto. de inflamación: >113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000352 Núm. CAS: 345-83-5 EINECS: 206-463-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...