3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC3571-1G
PC3571-5G
APOSPC3571-1GEA
94.4
EUR
APOSPC3571-1G
APOSPC3571-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₇H₅BBrF₃O₂ MW: 268,82 g/mol Pto. de fusión: 177…180 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08436051 Núm. CAS: 913835-64-0 |