5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3572-1G PC3572-5G
APOSPC3572-1GEA 277 EUR
APOSPC3572-1G APOSPC3572-5G
5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₃
Pto. de fusión: 136…138 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436045
Núm. CAS: 874289-47-1