5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Carbamoyl-2-fluorophenyl)boronic acid, 5-Carbamoyl-2-fluorophenyboronic acid, 5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
PC3573-1G PC3573-5G
APOSPC3573-1GEA 178 EUR
APOSPC3573-1G APOSPC3573-5G
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₇BFNO₃
MW: 182,95 g/mol
Pto. de fusión: 192…194 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436055
Núm. CAS: 874289-39-1