5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3576-1G PC3576-5G
APOSPC3576-1GEA 277 EUR
APOSPC3576-1G APOSPC3576-5G
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₃
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436054
Núm. CAS: 874289-51-7