2-Fluoro-α-α-α-triclorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3578-25G PC3578-100G PC3578-5G
APOSPC3578-25GEA 108 EUR
APOSPC3578-25G APOSPC3578-100G APOSPC3578-5G
2-Fluoro-α-α-α-triclorotolueno 99%
2-Fluoro-α-α-α-triclorotolueno
Formula: C₇H₄Cl₃F
Pto. Ebullición: 75 °C/5mmHg
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000787
Núm. CAS: 488-98-2
EINECS: 207-692-5