4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenyl)boronic acid
PC3579-1G PC3579-5G
APOSPC3579-1GEA 136 EUR
APOSPC3579-1G APOSPC3579-5G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₇BFNO₃
MW: 265,09 g/mol
Pto. de fusión: 157…159 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436036
Núm. CAS: 874289-11-9