2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3581-1G PC3581-5G
APOSPC3581-1GEA 241 EUR
APOSPC3581-1G APOSPC3581-5G
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₃BFNO₃
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436030
Núm. CAS: 874289-42-6