4-Bromo-3-fluorobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
PC3584-100G PC3584-25G PC3584-5G
APOSPC3584-100GEA 335 EUR
APOSPC3584-100G APOSPC3584-25G APOSPC3584-5G
4-Bromo-3-fluorobenzoato de metilo 98%
4-Bromo-3-fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Pto. de fusión: 64…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436044
Núm. CAS: 849758-12-9