2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3586-10G PC3586-5G
APOSPC3586-10GEA 429 EUR
APOSPC3586-10G APOSPC3586-5G
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formula: C₈H₆BrF₃S
Pto. Ebullición: 71 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236345
Núm. CAS: 238403-52-6
UN: 1760
ADR: 8,III