2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methoxy-N-methyl 3-borono-4-fluorobenzamide
PC3588-1G PC3588-5G
APOSPC3588-1GEA 380 EUR
APOSPC3588-1G APOSPC3588-5G
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,0000 g/mol
Pto. de fusión: 117…119 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436038
Núm. CAS: 874289-59-5