α-α-α-3-Tetrafluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC3590-100G PC3590-250G PC3590-1KG PC3590-25G
APOSPC3590-100GEA 45.1 EUR
APOSPC3590-100G APOSPC3590-250G APOSPC3590-1KG APOSPC3590-25G
α-α-α-3-Tetrafluorotolueno 99%
α-α-α-3-Tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₄F₄
MW: 164,1 g/mol
Pto. Ebullición: 101…102 °C
Densidad: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000382
Núm. CAS: 401-80-9
EINECS: 206-933-1
UN: 1993
ADR: 3,II