2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3591-1G PC3591-5G
APOSPC3591-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3591-1G APOSPC3591-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrFN₂O₂
Pto. de fusión: 74…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779528
Núm. CAS: 10472-88-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III