2-Metoxi-3-(trifluorometil)benzaldehido 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3594-10G PC3594-5G PC3594-1G
APOSPC3594-10GEA 282 EUR
APOSPC3594-10G APOSPC3594-5G APOSPC3594-1G
2-Metoxi-3-(trifluorometil)benzaldehido 98%
2-Metoxi-3-(trifluorometil)benzaldehido
Formula: C₉H₇F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741399
Núm. CAS: 1000339-54-7