2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3596-1G PC3596-5G
APOSPC3596-1GEA 316 EUR
APOSPC3596-1G APOSPC3596-5G
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BFNO₄
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436032
Núm. CAS: 874289-58-4