α-α-α-4-Tetrafluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC3600-100G PC3600-25G
APOSPC3600-100GEA 43.5 EUR
APOSPC3600-100G APOSPC3600-25G
α-α-α-4-Tetrafluorotolueno 99%
α-α-α-4-Tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₄F₄
MW: 164,1 g/mol
Pto. Ebullición: 102…105 °C
Pto. de fusión: –42…–41 °C
Densidad: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000399
Núm. CAS: 402-44-8
EINECS: 206-944-1
UN: 1993
ADR: 3,II