3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3602-5G PC3602-1G PC3602-250MG
APOSPC3602-5GEA 171 EUR
APOSPC3602-5G APOSPC3602-1G APOSPC3602-250MG
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741401
Núm. CAS: 1000339-55-8