Cloruro de 2-fluorobenzoilo 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC3610-100G PC3610-500G
APOSPC3610-100GEA 49.3 EUR
APOSPC3610-100G APOSPC3610-500G
Cloruro de 2-fluorobenzoilo 99%
Cloruro de 2-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₄ClFO
Pto. Ebullición: 90…92 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 44351 °C
Densidad: 1,328 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000656
Núm. CAS: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR