3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Fluoro-6-methoxypyridin-3-yl)boronic acid, 3-Fluoro-2-methoxypyridine-5-boronic acid
PC3612-1G
APOSPC3612-1GEA 75.4 EUR
APOSPC3612-1G
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₇BFNO₃
MW: 170,9341 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04112520
Núm. CAS: 856250-60-7