2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC3613-1G PC3613-5G PC3613-25G
APOSPC3613-1GEA 0 EUR
APOSPC3613-1G APOSPC3613-5G APOSPC3613-25G
2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₇BFNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411562
Núm. CAS: 904326-92-7