2-Fluoro-4-methyl-5-pyridineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-4-methylpyridine-5-boronic acid
PC3614-5G
APOSPC3614-5GEA 120 EUR
APOSPC3614-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-pyridineboronic acid
2-Fluoro-4-methyl-5-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₇BFNO₂
MW: 154,9400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08741406
Núm. CAS: 1072944-18-3